Imprimer
Potassium bromate 1/60 mol/l (0.1 N) aqueous solution Reag. Ph. Eur.
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
25021.3100 25021.4100 25021.5120
KRAF25021.3100EA 122 EUR
KRAF25021.3100 KRAF25021.4100 KRAF25021.5120
Potassium bromate 1/60 mol/l (0.1 N) aqueous solution Reag. Ph. Eur.
Potassium bromate
Formule: KBrO₃
MW: 167 g/mol
Point de fusion: 350
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011359
Numéro CAS: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
Merck Index: 12,07779