Imprimer
Acide orthophosphorique 50% zA
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Phosphoric acid
20130.1000 20130.2000 20130.3000 20130.4000
KRAF20130.1000EA 0 EUR
KRAF20130.1000 KRAF20130.2000 KRAF20130.3000 KRAF20130.4000
Acide orthophosphorique 50% zA
Acide orthophosphorique
Formule: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Point d'ébullition: 158
Point de fusion: 21
Densité: 1.5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
ONU: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344