Imprimer

Acide orthophosphorique 50%, extra_pure

Fournisseur: Bernd Kraft
Danger

Synonyms: Phosphoric acid

05617.6020 05617.3000 05617.4000 05617.5020
KRAF05617.6020EA 269 EUR
KRAF05617.6020 KRAF05617.3000 KRAF05617.4000 KRAF05617.5020
Acide orthophosphorique 50%, extra_pure
Acide orthophosphorique
Formule: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Point d'ébullition: 158
Point de fusion: 21
Densité: 1.5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
ONU: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR