Imprimer
Acide orthophosphorique 30%, extra_pure
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Phosphoric acid
05519.6020 05519.7020 05519.2000 05519.3000 05519.4000 05519.5020
KRAF05519.6020EA 256 EUR
KRAF05519.6020 KRAF05519.7020 KRAF05519.2000 KRAF05519.3000 KRAF05519.4000 KRAF05519.5020
Acide orthophosphorique 30%, extra_pure
Acide orthophosphorique
Formule: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Point d'ébullition: 158
Point de fusion: 21
Densité: 1.5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
ONU: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344