Imprimer
Acide orthophosphorique 25% zA, TOC
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Phosphoric acid
12495.3000 12495.1000
KRAF12495.3000EA 264 EUR
KRAF12495.3000 KRAF12495.1000
Acide orthophosphorique 25% zA, TOC
Acide orthophosphorique
Formule: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Point d'ébullition: 158
Point de fusion: 21
Densité: 1.5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
ONU: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344