Imprimer
Acide formique 50%, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Aminic Acid, Methanoic acid
05483.3000 05483.5300 05483.6020 05483.7020
KRAF05483.3000EA 97.5 EUR
KRAF05483.3000 KRAF05483.5300 KRAF05483.6020 KRAF05483.7020
Acide formique 50%, très pur
Acide formique
Formule: HCO₂H
MW: 46.03 g/mol
Densité: 1.22
Point d'éclair: 48
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
ONU: 3412
ADR: 8 II
ATTEINDRE: 01-2119491174-37-XXXX
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM