Imprimer
Acide sulfurique 70% ≥70% pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
16871.2000 16871.3000 16871.4000 16871.5020
KRAF16871.2000EA 0 EUR
KRAF16871.2000 KRAF16871.3000 KRAF16871.4000 KRAF16871.5020
Acide sulfurique 70% ≥70% pour analyses
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: 330
Point de fusion: 10.38
Densité: 1.84
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 1830
ADR: 8 II