Imprimer
Ammoniaque 0.1 mol/l (0.1 N)
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
03276.3000 03276.4000 03276.5020
KRAF03276.3000EA 61.5 EUR
KRAF03276.3000 KRAF03276.4000 KRAF03276.5020
Ammoniaque 0.1 mol/l (0.1 N)
Ammoniaque
Formule: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6