Imprimer
Potassium hydroxyde 45% en solution aqueuse, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
03039.5020 03039.3000 03039.4000 03039.6020
KRAF03039.5020EA 107 EUR
KRAF03039.5020 KRAF03039.3000 KRAF03039.4000 KRAF03039.6020
Potassium hydroxyde 45% en solution aqueuse, très pur
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
MW: 56.11 g/mol
Point d'ébullition: 1320
Point de fusion: 360
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806