Imprimer
Acide oxalique 0.1 mol/l (0.2 N) aqueous solution
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Ethanedioic acid
14454.3000 14454.4000 14454.5000
KRAF14454.3000EA 124 EUR
KRAF14454.3000 KRAF14454.4000 KRAF14454.5000
Acide oxalique 0.1 mol/l (0.2 N) aqueous solution
Acide oxalique
Formule: C₂H₂O₄
MW: 90.04 g/mol
Point d'ébullition: 365
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002573
Numéro CAS: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
Merck Index: 13,06980