Imprimer
Ammoniaque 32% pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
20068.3710 20068.4700 20068.5010 20068.6010
KRAF20068.3710EA 50.2 EUR
KRAF20068.3710 KRAF20068.4700 KRAF20068.5010 KRAF20068.6010
Ammoniaque 32% pour analyses
Ammoniaque
Formule: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Point d'ébullition: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60…–57.5 °C
Densité: 0.88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
ONU: 2672
ADR: 8 III