Imprimer
Flacons à fond rond avec quatre cols et joints rodés standard, cols latéraux inclinés (7°)
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03347358 03347458 03347449 03347470 03347349
LENZ03347358EA 125 EUR
LENZ03347358 LENZ03347458 LENZ03347449 LENZ03347470 LENZ03347349
Flacons à fond rond avec quatre cols et joints rodés standard, cols latéraux inclinés (7°)
Ballons Flacons à fond rond
En verre borosilicaté transparent DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale pour une résistance relativement élevée aux variations de température
Avec zone d’étiquetage blanche, mate
Certifications: DIN 12392