Imprimer
Balances analytiques, séries LA VWR
Fournisseur: VWR Collection
611-2258EA 1410 EUR
611-2258 611-2260 611-2261 611-2263 611-2264 611-2265 611-2269 611-2271 611-3123 611-3261 611-3263 611-3264 611-3282 611-3280 611-3326 611-3328 611-3343 611-3350 611-3351 611-3449 611-3451 611-3546 611-4281 611-5615
Balances analytiques, séries LA VWR
Balances
Gamme économique de balances analytiques fiables, hautes performances. Tous les modèles ont un plateau supérieur en acier inoxydable.
  • Pesée de contrôle (fonction d'alarme), totalisation du poids, détermination de la densité des échantillons et fonctions de comptage de pièces
  • Option d'étalonnage externe ou interne, RS232 inclus en standard
  • Chambre de pesée L×l×H : 162×171×225 mm
L'utilisateur peut choisir trois options pour les modèles avec étalonnage interne (indiqués par un « i » à la fin du nom du modèle) :
La balance s'étalonnera à l'aide du poids interne en appuyant sur le bouton CAL
La balance se réétalonnera automatiquement lorsque la température ambiante changera et/ou après un certain temps (Incal+)
L'utilisateur peut choisir d'étalonner la balance avec un poids externe.
Certifications: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.
Informations sur les accessoires: Le système de tablette (611-8683) en option est adapté aux modèles marqués d'un astérisque (*). Les systèmes de tablette ne sont pas actuellement accrédités pour une utilisation avec les balances approuvées et vérifiées/de type CE.
Informations de commande: Pour plus d'informations sur la gamme complète d'accessoires, notamment les imprimantes, le logiciel, le kit de contrôle de densité pour la série LA, le clavier externe et le câble de connexion PC, veuillez consulter notre site web ou contacter votre agence Avantor locale.
Les balances sont également disponibles avec un certificat d'étalonnage d'usine. Veuillez contacter Avantor pour plus d'informations sur cette option.
Information de livraison: Livré avec adaptateur secteur, prise universelle et housse de protection en plastique « en cours d'utilisation ». Des poids d'étalonnage sont disponibles auprès d'Avantor. Veuillez consulter la rubrique 'Poids d'étalonnage'.
Attention: Les modèles avec un grand écran graphique sont indiqués par la lettre « G » dans le nom du modèle. De même, la lettre « i » indique un étalonnage interne. Les modèles FC sont fournies avec un certificat d'étalonnage établi en usine. Consultez le site web pour plus de détails sur la gamme complète de modèles.