Imprimer
Ferrules GC, SilTite™ FingerTite
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
073612 073633 073630 073631 073636 073640 073623 073622 073619 073621 073610 073618 073620 0736100 0736102 0736104 0736105 073615 073616 07361053 073632 073651
568-0309EA 273 EUR
568-0309 568-0323 568-0321 568-0322 568-0324 568-0325 568-0318 568-0317 568-0314 568-0316 568-0302 568-0313 568-0315 568-0303 568-0305 568-0307 568-0308 568-0311 568-0312 568-0488 568-0626 568-0691
Ferrules GC, SilTite™ FingerTite
Raccords et connecteurs
Conçues pour être installées par simple pression des doigts ; une installation aisée et sans fuite des colonnes capillaires, sans aucun outil. Dotée des propriétés d'étanchéité uniques des ferrules SilTite™ avec une étanchéité à l'air supérieure permettant de réduire le bruit de fond dans les applications MS sensibles.
Ces ferrules nécessitent un adaptateur unique ce qui permet un raccordement par serrage manuel. Aucune modification permanente de l'instrument n'est nécessaire, de telle sorte que si vous repassez aux raccordements classiques, vous pouvez le faire en toute rapidité et facilité.
Informations de commande: Chaque kit de démarrage comprend toutes les pièces nécessaires à la conversion d'un système GC (un injecteur et un détecteur) au système SilTite™ FingerTite. Par ailleurs, il comprend cinq écrous SilTite™ FingerTite, une boîte (10 ferrules) de ferrules SilTite™ FingerTite de 0,4 mm de diamètre interne (conviennent pour l'installation de colonnes capillaires de 0,1 - 0,25 mm de diamètre interne) et un outil d'installation des ferrules ce qui permet de placer la ferrule dans la bonne position sur la colonne capillaire. Il est possible de commander séparément les ferrules SilTite™ FingerTite de 0,5 mm de diamètre interne pour colonnes capillaires de 0,32 mm de diamètre interne.