Imprimer
Gants pour salle blanche, nitrile, stériles, BioClean Nitramax™
Fournisseur: Nitritex
BNMS-65 BNMS-70
112-3859EA 2410 EUR
112-3859 112-3860
Gants pour salle blanche, nitrile, stériles, BioClean Nitramax™
Gants
Ces gants en nitrile spécifiques aux mains avec poignets à bords roulés offrent une bonne résistance aux produits chimiques. Ils ont également d'excellentes propriétés ESD.
  • La finition texturée, stérile et sans poudre offre une meilleure adhérence
  • Ne contient pas de protéines de latex naturel, hypoallergénique
  • La longueur étendue assure la protection de l'ensemble du bras
  • La lixiviation prolongée dans de l'eau déionisée pure garantit des niveaux extrêmement faibles de chlorures et de métaux extractibles
Utilisables dans les salles blanches de classe 10, ISO 4 ou M2.5.
EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 1,5
Certifications: Fabriqué dans une usine certifiée ISO 9001:2015 et (UE)2016/425 Module D.
Conforme au règlement EPI de catégorie 3 - Conception complexe (UE)2016/425.
Transformé dans un environnement certifié NEBB de classe ISO 4.
Conforme aux exigences des normes européennes sur les gants EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 et EN 421:2010.
Les propriétés physiques sont conformes à la norme européenne sur les gants médicaux EN 455-2:2015.
Stérilisé conformément à la norme ISO 11137-1:2006.
Convient au contact avec toutes les denrées alimentaires. Règlement (CE)1935/2004 et (CE) 2023/2006.
Informations de commande:
Information de livraison:
Conditionnement: Une paire avec manchettes par pochette plastique ; une pochette par sachet EasyTear™ en PE ; 10 paires par sachet extérieur scellé en PE ; 10 sachets extérieurs par carton scellé ; un carton scellé par carton (100 paires).
Attention:
Commander maintenant