Imprimer
Cartes d'élution FTA®, Whatman™
Fournisseur: QIAGEN
WB120410 WB120401 WB120411 WB120412
512-0527EA 540 EUR
512-0527 730-1364 730-1365 730-1366
Cartes d'élution FTA®, Whatman™
Systèmes de stockage des acides nucléiques
Les cartes d'élution FTA® utilisent la technologie FTA® de Whatman pour une manipulation et un traitement simplifiés des acides nucléiques. L'ADN est élué, en une étape simple, en une solution pour l'amplification.
  • Échantillons à prélever, transporter et conserver à température ambiante, ce qui élimine les coûts élevés liés au transport des échantillons dans de la glace et avec un stockage en congélateur de laboratoire
  • Temps de traitement des échantillons pour isoler l'ADN de 15 à 30 minutes, évitant les procédures d'isolation longues et à étapes
More Product Information