Imprimer
Gants pour salles propres, latex, stériles, BioClean Maxima™
Fournisseur: Nitritex
BLLS80 BLLS90
112-3845EA 0 EUR
112-3845 112-3847
Gants pour salles propres, latex, stériles, BioClean Maxima™
Gants
Ces gants avec manchettes renforcées pour salles propres s'utilisent dans le domaine médical comme dans les environnements de laboratoire.
  • Stériles, non poudrés, finition texturée
  • Teneur en protéines inférieure à 50 µg/g
  • Latex pour une souplesse et un confort exceptionnels
  • Forme anatomique pour un meilleur confort de l'utilisateur
  • Grande longueur pour une protection complète du bras
  • Chaque taille comporte un code-barres unique sur le carton (ITF-14) pour la saisie des données lors des contrôles de stock
Utilisation en salles propres de classe 10, ISO 4 ou M2.5 et EU GMP grade A.
Certifications: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425 Module D certifications.
Conforms to Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU)2016/425.
Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment.
Complies with the requirements of European Glove Standards EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 and EN 421:2010.
Physical properties comply with European Medical Glove Standard EN 455-2:2015.
Sterilized in accordance with ISO 11137-1:2006.
Suitable for contact with all foodstuffs. Regulation (EC)1935/2004 and (EC) 2023/2006.
Conditionnement: Une paire avec manchettes par pochette plastique interne; une pochette par sachet en PE EasyTear™; dix paires par sachet en PE extérieur scellé; dix sachets extérieurs par carton scellé; un carton scellé par carton (100 paires).