Imprimer
Pointes de pipettes pour Gilson® Pipetman
Fournisseur: Greiner Bio-One
745290_2500 750290_200 771287UK
613-4395EA 318 EUR
613-4395 GREI750290_200 GREI771287UK
Pointes de pipettes pour Gilson® Pipetman
Pointes de pipettes
Pointes de pipettes en PP de haute qualité. Idéales pour les pipetages de précision sur de faibles volumes de liquide grâce à leur petite taille et la réduction du volume mort.
  • Exemptes de métaux lourds
  • Stériles ou non stériles Autoclavables