Taq DNA polymérase recombinante
Fournisseur: Cytiva
Pour les procédures de PCR et d'autres nécessitant une activité ADN polymérase à des températures élevées.
- Highly purified recombinant enzyme
- Excellent batch-to-batch reproducibility
- Each lot is tested to be free of nuclease contamination
Taq DNA Polymerase (cloned) is the recombinant form of the native enzyme from Thermus aquaticus expressed in E. coli. Like native Taq, it polymerizes DNA from a primer annealed to a DNA template in the presence of deoxyribonucleotide triphosphates. Because Taq DNA Polymerase (cloned) is a recombinant protein, it is exceptionally pure and provides excellent batch-to-batch reproducibility. It has an optimum temperature of 75 °C and can survive repeated incubations at >95°C.
Définition de l'unité: une unité incorpore 10 nmol de nucléotides totaux dans des matières insolubles dans les acides, durée de 30 minutes à 70 °C dans un volume total de 50 µl.
Information de livraison: fournie avec un tampon de réaction 10X: 100 mM Tris-HCl, pH 9,0, 15 mM MgCl? et 500 mM de KCl. Également fournie avec une solution 25 mM MgCl?.