Imprimer
Lunettes-masques, Honeywell LG
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
1005507 1005509 1005504 1008112
111-1231EA 4.1 EUR
111-1231 111-1232 DALL1005504 DALL1008112
Lunettes-masques, Honeywell LG
Lunettes de protection
Les verres en polycarbonate résistant aux impacts offrent une excellente protection contre les particules en suspension, les grosses poussières, les gouttelettes de liquide, les aérosols et les vaporisateurs.
  • Conception légère et large champ de vision
  • Joint souple et serre-tête facilement réglable: pour s'adapter à un grand nombre de travailleurs
  • Avec ou sans ventilation
Les verres en acétate avec traitement anti-buée et le serre-tête en néoprène font preuve d'une excellente résistance chimique pour une utilisation dans de nombreuses industries chimiques.
Weight: 75 to 79 g
Certifications: EN 166