Imprimer
VWR® Sachets de poudre pour la détermination du nitrite, réactifs pour photomètres
Fournisseur: VWR Chemicals
85613.620EA 53.8 EUR
85613.620 85613.680 85614.620
VWR® Sachets de poudre pour la détermination du nitrite, réactifs pour photomètres
Kits de tests environnementaux
Les réactifs en poudre VWR® sont conçus pour être utilisés sur des photomètres de laboratoire et portables avec une capacité de cellule de 16 mm. Aucune donnée d'étalonnage n'est nécessaire. Les oreillers, scellés individuellement dans des emballages en aluminium, ne sont pas affectés par les conditions ambiantes et contiennent des réactifs en poudre pré-mesurés pour plus de précision, de commodité et une grande solubilité.
  • Précis
  • Rapide et pratique grâce à une dissolution plus facile que les comprimés et à une longue durée de conservation
  • Aucun étalonnage nécessaire
  • Le bord biseauté empêche le réactif de rester coincé dans les coins