Imprimer
Colonnes HPLC, Chromolith® HighResolution RP-18e
Fournisseur: Merck
1.52020.0001 1.52021.0001 1.52022.0001 1.52025.0001 1.52019.0001 1.52023.0001 1.52064.0001 1.52320.0001 1.52321.0001 1.52322.0001 1.52325.0001
1.52020.0001EA 568 EUR
1.52020.0001 1.52021.0001 1.52022.0001 1.52025.0001 1.52019.0001 1.52023.0001 1.52064.0001 1.52320.0001 1.52321.0001 1.52322.0001 1.52325.0001
Colonnes HPLC, Chromolith® HighResolution RP-18e
Colonnes pour chromatographie
Volume des pores : 2,9 ml/g.
  • Grande efficacité avec de faibles perte de charge
  • Meilleure symétrie des pics
  • Compatibilité avec des instruments HPLC/UHPLC/LC-MS standard
  • Pression 2 fois moins élevée que celle des colonnes à particules
  • Durée de vie des colonnes 30% plus longue que celle des colonnes à particules
Taille des macropores : 1,15 µm.
Taille des mésopores : 15 nm.
Surface spécifique : 250 m²/g.
Pore volume: 2,9 ml/g