Sulfate de 1,1-diméthylguanidinium 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
408350500
408351000
408350100
ACRO408350500EA
175
EUR
ACRO408350500
ACRO408351000
ACRO408350100
Sulfate de 1,1-diméthylguanidinium 98%
Sulfate de 1,1-diméthylguanidinium
Formule:
C₆H₂₀N₆O₄S Point de fusion: 280 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013131 Numéro CAS: 598-65-2 EINECS: 209-946-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |