Imprimer
Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A16223.03 A16223.06 A16223.14
A16223.03EA 53.4 EUR
A16223.03 A16223.06 A16223.14
Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) ≥97%
Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane)
Purity: 97% CAS No.: 14098-24-9 Molecular Formula: C16H24O6 Formula Weight: 312.37 Melting Point: 43-45° Beilstein Reference: 1626123
Formule: C₁₆H₂₄O₆
Point de fusion: 43…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062741
Numéro CAS: 14098-24-9