Imprimer
9-Acridone 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 9,10-Dihydro-9-oxoacridin, 9(10H)-Acridanone, Acridone, 9(10H)-Acridone, Acridin-9(10H)-one, 9-Acridone
400250100 400250250
ACRO400250100EA 126 EUR
ACRO400250100 ACRO400250250
9-Acridone 99%
9-Acridone
Formule: C₁₃H₉NO
MW: 195.22 g/mol
Point de fusion: 360…362 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005019
Numéro CAS: 578-95-0
EINECS: 209-434-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with TBAH ≥98.5 %