Imprimer
Hydrogénophosphate de bis(2-éthylhexyle) zS
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate, Di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid
MQ200
8.14181.0250 8.14181.1000
8.14181.0250EA 33.8 EUR
8.14181.0250 8.14181.1000
Hydrogénophosphate de bis(2-éthylhexyle) zS
Hydrogénophosphate de bis(2-éthylhexyle)
Formule: C₁₆H₃₅O₄P
MW: 322.43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009492
Numéro CAS: 298-07-7
EINECS: 206-056-4
ONU: 1902
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility  - 1 g/l (20 °C)
Melting Point -50 °C
Molar Mass 322.42 g/mol
Boiling Point 48 °C (16 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 150 °C
Refractive Index 1.443 (20 °C, 589 nm)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
pH 3 ( 1 g/l, H2O)
Ignition Point 300 °C
Synonyms HDEHP, Phosphoric acid bis (2-ethylhexyl) ester, Bis(2-ethylhexyl) phosphoric acid
Hill Formula C16H35O4P
Chemical Formula (CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O)2POOH