Éther méthylique cyclopentyle ≥99.5% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Stabilization:
stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol
M1698-100ML
M1698-500ML
TCIAM1698-100MLEA
18.7
EUR
TCIAM1698-100ML
TCIAM1698-500ML
Éther méthylique cyclopentyle ≥99.5% (par GC) stabilisé
Éther méthylique cyclopentyle
Formule:
C₆H₁₂O Point d'ébullition: 106°C Point de fusion: -134°C Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: -1°C (coupe fermée) |
Numéro MDL:
MFCD08276401 Numéro CAS: 5614-37-9 ONU: 3271 ADR: 3,II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.5 % |