Imprimer
Éther méthylique cyclopentyle ≥99.9%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H27349.AP H27349.AU H27349.0F H27349.50
H27349.APEA 70 EUR
H27349.AP H27349.AU H27349.0F H27349.50
Éther méthylique cyclopentyle ≥99.9%
Éther méthylique cyclopentyle
Purity: 99.9+% CAS No.: 5614-37-9 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: -1°(-30°F) Refractive Index: 1.4210 Melting Point: -140° Boiling Point: 106° UN No.: 3271 MDL No.: MFCD08276401
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100.16 g/mol
Point d'ébullition: 106 °C
Point de fusion: –140 °C
Densité: 0.86
Point d'éclair: –1 °C (–30 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276401
Numéro CAS: 5614-37-9
ONU: 3271
ADR: 3 II