Imprimer
Acide de 4-guanidinobenzoïque chlorhydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(4-Carboxyphenyl)guanidine hydrochloride
G0238-25G G0238-5G
TCIAG0238-25GEA 95.7 EUR
TCIAG0238-25G TCIAG0238-5G
Acide de 4-guanidinobenzoïque chlorhydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide de 4-guanidinobenzoïque chlorhydrate
Formule: C₈H₁₀ClN₃O₂
MW: 215.64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040587
Numéro CAS: 42823-46-1
EINECS: 255-956-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab2c713c1b0d55a90feb2a01e8d65508266698db&vid=ab2c713c1b0d55a90feb2a01e8d65508266698db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %