Thioacétate de S-méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
A12400.06
A12400.14
A12400.22
A12400.06EA
54.7
EUR
A12400.06
A12400.14
A12400.22
Thioacétate de S-méthyle ≥98%
Thioacétate de S-méthyle
Purity: 98+%
CAS No.: 1534-08-3
Molecular Formula: C3H6OS
Formula Weight: 91.14
Flash Point: 12°(54°F)
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 97-99°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00014989
Formule:
C₃H₆OS Point d'ébullition: 97…99 °C Densité: 1,024 Point d'éclair: 12 °C (54 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014989 Numéro CAS: 1534-08-3 EINECS: 216-252-1 ADR: 3,II |