Thioacétate de S-éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
A10680.06
A10680.14
A10680.06EA
27.4
EUR
A10680.06
A10680.14
Thioacétate de S-éthyle ≥98%
Thioacétate de S-éthyle
Purity: 98+%
CAS No.: 625-60-5
Molecular Formula: C4H8OS
Formula Weight: 104.18
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.4600
Odour: Stench
Boiling Point: 116-117°
Solubility: Insoluble in water
Beilstein Reference: 1737643
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00015178
Formule:
C₄H₈OS MW: 104.17 g/mol Point d'ébullition: 116…117 °C Densité: 0.980 Point d'éclair: 20 °C (68 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015178 Numéro CAS: 625-60-5 EINECS: 210-904-9 ADR: 3 II |