Imprimer
Carbazate d'éthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl hydrazinecarboxylate
A13860.0B A13860.18 A13860.30
A13860.0BEA 634 EUR
A13860.0B A13860.18 A13860.30
Carbazate d'éthyle ≥97%
Carbazate d'éthyle
Purity: 97% CAS No.: 4114-31-2 Molecular Formula: C3H8N2O2 Formula Weight: 104.11 Flash Point: 86°(186°F) Melting Point: 44-47° Boiling Point: 85-86°/7mm Beilstein Reference: 878265 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007595
Formule: C₃H₈N₂O₂
Point d'ébullition: 85…86 °C (7 mmHg)
Point de fusion: 44…47 °C
Point d'éclair: 86 °C (186 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007595
Numéro CAS: 4114-31-2
EINECS: 223-903-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III