Imprimer
Carbazate de tert-butyle 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: tert-Butyl hydrazinecarboxylate
107880250 107881000 107885000
ACRO107880250EA 91.6 EUR
ACRO107880250 ACRO107881000 ACRO107885000
Carbazate de tert-butyle 99%
Carbazate de tert-butyle
Formule: C₅H₁₂N₂O₂
Point d'ébullition: 63…65 °C (.1 mmHg)
Point de fusion: 37…41 °C
Densité: 1.02 g/cm³
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007593
Numéro CAS: 870-46-2
EINECS: 212-795-3
ONU: 2926
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %