Imprimer
Lithium aluminium hydrure 2.4 mol/l THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Aluminium lithium hydride, Lithium tetrahydridoaluminate
377321000 377328000
377321000.EA 52 EUR
377321000. 377328000.
Lithium aluminium hydrure 2.4 mol/l THF, AcroSeal®
Lithium aluminium hydrure
Formule: H₄AlLi
MW: 37.95 g/mol
Point de fusion: 125
Point d'éclair: –17 °C
Numéro MDL: MFCD00011075
Numéro CAS: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
ONU: 1411
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,00348
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to grey Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 9.5 to 10.5 % (as LiAlH4)