(±)-2-Cloropropionate de méthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A18541.0B
A18541.0I
A18541.30
A18541.0BEA
245
EUR
A18541.0B
A18541.0I
A18541.30
(±)-2-Cloropropionate de méthyle ≥97%
(±)-2-Cloropropionate de méthyle
Purity: 97%
CAS No.: 17639-93-9
Molecular Formula: C4H7ClO2
Formula Weight: 122.55
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4170
Melting Point:
Formule:
C₄H₇ClO₂ MW: 122.55 g/mol Point d'ébullition: 132…133 °C Point de fusion: < –10 °C Densité: 1.140 Point d'éclair: 38 °C (100 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000863 Numéro CAS: 17639-93-9 EINECS: 241-624-5 ONU: 2933 ADR: 3 III |