Imprimer
(±)-Chlorure de 2-chloropropionyle 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B24503.14 B24503.22 B24503.36
B24503.14EA 35.9 EUR
B24503.14 B24503.22 B24503.36
(±)-Chlorure de 2-chloropropionyle 96%
(±)-Chlorure de 2-chloropropionyle
Purity: 96% CAS No.: 7623-09-8 Molecular Formula: CH3CHClCOCl Formula Weight: 126.97 Flash Point: 31°(88°F) Refractive Index: 1.4400 Boiling Point: 109-111° UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00000862
Formule: C₃H₄Cl₂O
Point d'ébullition: 109…111 °C
Densité: 1,308
Point d'éclair: 31 °C (88 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000862
Numéro CAS: 7623-09-8
EINECS: 231-540-7
ONU: 2920
ADR: 8,II