Chlorure de 3-cyclopentylpropionyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
A17715.14
A17715.22
A17715.14EA
71.6
EUR
A17715.14
A17715.22
Chlorure de 3-cyclopentylpropionyle ≥98%
Chlorure de 3-cyclopentylpropionyle
Purity: 98%
CAS No.: 104-97-2
Molecular Formula: C8H13ClO
Formula Weight: 160.64
Flash Point: 84°(184°F)
Refractive Index: 1.4645
Odour: Acrid
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 1856952
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00001391
Formule:
C₈H₁₃ClO Point d'ébullition: 199…200 °C Densité: 1,049 Point d'éclair: 84 °C (184 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001391 Numéro CAS: 104-97-2 EINECS: 203-257-9 ONU: 3265 ADR: 8,II |