Imprimer
Monochlorure d'iode 1 M dans le dichloromethane
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Iodochloride
370741000 370748000
ACRO370741000EA 88.5 EUR
ACRO370741000 ACRO370748000
Monochlorure d'iode 1 M dans le dichloromethane
Monochlorure d'iode
Formule: ClI
MW: 162.36 g/mol
Point d'ébullition: 97.3
Point de fusion: 26
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011354
Numéro CAS: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
ONU: 2922
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05039
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to red to brown Solution
Titration with Na2S2O3 0.95 to 1.05 M