Imprimer
Imidazolidine-2-thione 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
122030010 122032500
ACRO122030010EA 131 EUR
ACRO122030010 ACRO122032500
Imidazolidine-2-thione 98%
Imidazolidine-2-thione
Formule: C₃H₆N₂S
Point de fusion: 197…201 °C
Point d'éclair: 252 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005276
Numéro CAS: 96-45-7
EINECS: 202-506-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 200 °C
HPLC ≥97.5 %
Stabilizer Approx 500 ppm hydroquinone