Imprimer
(±)-2-Bromopropionate de méthyle 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 2-bromopropanoate
173391000 173395000
ACRO173391000EA 49 EUR
ACRO173391000 ACRO173395000
(±)-2-Bromopropionate de méthyle 99%
(±)-2-Bromopropionate de méthyle
Formule: C₄H₇BrO₂
MW: 167 g/mol
Point d'ébullition: 143…145 °C (19 mmHg)
Densité: 1.497 g/cm³
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000143
Numéro CAS: 5445-17-0
EINECS: 226-642-3
ONU: 2920
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %