(±)-2-Bromopropionate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
DL-Ethyl 2-bromopropionate, Ethyl 2-bromopropionate
A10820.18
A10820.30
A10820.36
A10820.18EA
29.2
EUR
A10820.18
A10820.30
A10820.36
(±)-2-Bromopropionate d'éthyle ≥98%
(±)-2-Bromopropionate d'éthyle
Purity: 98+%
CAS No.: 535-11-5
Molecular Formula: C5H9BrO2
Formula Weight: 181.03
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4460
Boiling Point: 158-160°
Beilstein Reference: 773920
Merck Reference: 14,3772
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00000144
Formule:
C₅H₉BrO₂ Point d'ébullition: 158…160 °C Densité: 1.391 Point d'éclair: 51 °C (123 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000144 Numéro CAS: 535-11-5 EINECS: 208-609-5 ONU: 1992 ADR: 3,III Merck Index: 14,3772 |