Imprimer
(±)-2,3-Dibromopropionate d'éthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A15591.14 A15591.22 A15591.36
A15591.14EA 30.4 EUR
A15591.14 A15591.22 A15591.36
(±)-2,3-Dibromopropionate d'éthyle ≥97%
(±)-2,3-Dibromopropionate d'éthyle
Purity: 97% CAS No.: 3674-13-3 Molecular Formula: C5H8Br2O2 Formula Weight: 259.94 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5 00 Odour: Irritating Boiling Point: 212-214° Beilstein Reference: 636046 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00000212
Formule: C₅H₈Br₂O₂
Point d'ébullition: 212…214 °C
Densité: 1,789
Point d'éclair: 90 °C (194 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000212
Numéro CAS: 3674-13-3
EINECS: 222-941-8
ADR: 8,III