Imprimer
Bromure de triphénylphosphonium ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Triphenylphosphine hydrobromide
L14290.06 L14290.14
L14290.06EA 29.1 EUR
L14290.06 L14290.14
Bromure de triphénylphosphonium ≥97%
Bromure de triphénylphosphonium
Purity: 97% CAS No.: 6399-81-1 Molecular Formula: C18H15P.HBr Formula Weight: 343.21 Odour: Odourless Melting Point: ca 196° dec. Beilstein Reference: 3633387 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00035107
Formule: C₁₈H₁₆BrP
MW: 343.2 g/mol
Point de fusion: ∼ 196 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035107
Numéro CAS: 6399-81-1
EINECS: 229-012-6
ONU: 3261
ADR: 8 III