Imprimer
4-Méthylpipérazine-1-amine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L19108.22 L19108.14
L19108.22EA 110 EUR
L19108.22 L19108.14
4-Méthylpipérazine-1-amine 98%
4-Méthylpipérazine-1-amine
Purity: 98% CAS No.: 6928-85-4 Molecular Formula: C5H13N3 Formula Weight: 115.18 Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.4840 Boiling Point: 172-175° Beilstein Reference: 103334 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00006154
Formule: C₅H₁₃N₃
Point d'ébullition: 172…175 °C
Densité: 0,960
Point d'éclair: 70 °C (158 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006154
Numéro CAS: 6928-85-4
EINECS: 230-053-7
ADR: 8,III