Imprimer
Sodium hydroxyde 0.6 mol/l (0.6 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
05754.7020 05754.2000 05754.3000 05754.4000 05754.5020 05754.6020
KRAF05754.7020EA 0 EUR
KRAF05754.7020 KRAF05754.2000 KRAF05754.3000 KRAF05754.4000 KRAF05754.5020 KRAF05754.6020
Sodium hydroxyde 0.6 mol/l (0.6 N) en solution aqueuse
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Densité: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 3266
ADR: 8,III