Imprimer
Sodium hydroxyde 8,5% en solution aqueuse pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Caustic soda
10551.3000 10551.5020 10551.6020
KRAF10551.3000EA 52 EUR
KRAF10551.3000 KRAF10551.5020 KRAF10551.6020
Sodium hydroxyde 8,5% en solution aqueuse pour analyses
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627