Imprimer
Acide 3,3'-dithiodipropionique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3,3-Dithiodipropionic Acid
148900500 148902500
ACRO148900500EA 23.3 EUR
ACRO148900500 ACRO148902500
Acide 3,3'-dithiodipropionique 98%
Acide 3,3'-dithiodipropionique
Formule: C₆H₁₀O₄S₂
MW: 210.28 g/mol
Point de fusion: 155…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002780
Numéro CAS: 1119-62-6
EINECS: 214-284-0
ONU: 3335
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %