Imprimer
5-Amino-2-méthylbenzothiazole 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B23631.04 B23631.09
B23631.04EA 63.2 EUR
B23631.04 B23631.09
5-Amino-2-méthylbenzothiazole 99%
5-Amino-2-méthylbenzothiazole
Purity: 99% CAS No.: 13382-43-9 Molecular Formula: C8H8N2S Formula Weight: 164.22 MDL No.: MFCD00226291
Formule: C₈H₈N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00226291
Numéro CAS: 13382-43-9