3,3-Diethoxypropionate d'éthyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Ethyl 3,3-diethoxypropanoate, Ethyl 3,3-diethoxypropionate
269640050
269640250
269641000
ACRO269640050EA
25.6
EUR
ACRO269640050
ACRO269640250
ACRO269641000
3,3-Diethoxypropionate d'éthyle 98%
3,3-Diethoxypropionate d'éthyle
Formule:
C₉H₁₈O₄ Point d'ébullition: 95 °C (17 mmHg) Densité: 0.97 g/cm³ Point d'éclair: 93 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009865 Numéro CAS: 10601-80-6 EINECS: 234-223-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |