Imprimer
Tri-sec-butanolate d'aluminium 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Aluminium Tri-sec-butylate, Aluminum s-butoxide, Aluminium tri-sec-butoxide
A13044.36 A13044.0E A13044.22
A13044.36EA 114 EUR
A13044.36 A13044.0E A13044.22
Tri-sec-butanolate d'aluminium 97%
Tri-sec-butanolate d'aluminium
Purity: 97% CAS No.: 2269-22-9 Molecular Formula: Al[OCH(CH3)CH2CH3]3 Formula Weight: 246.32 Flash Point: 27°(82°F) Refractive Index: 1.4390 Odour: Alcohol-like Boiling Point: 200-206°/30mm Beilstein Reference: 3910908 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00009327
Formule: C₁₂H₂₇AlO₃
MW: 246.33 g/mol
Point d'ébullition: 200…206 °C (30 mmHg)
Densité: 0.967
Point d'éclair: 27 °C (82 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009327
Numéro CAS: 2269-22-9
EINECS: 218-871-2
ONU: 1992
ADR: 3 III